Fontos dokumentumok
49568
Bis(7-methyloctyl) phthalate
analytical standard
Szinonimák:
DINP, Diisononyl phthalate, Phthalic acid bis(7-methyloctyl) ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤1.0% water
törésmutató
n20/D 1.479-1.483
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OCCCCCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCC(C)C)=O
InChI
1S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBGGXOJOCNVPFY-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?