Javasolt termékek
grade
biotech. grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
433 °F
robbanási határérték
7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
<0.005% water
párolgási maradék
<0.0002%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: miscible(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
sűrűség
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 197 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.40
λ: 220 nm Amax: 0.15
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To compose a solvent mixture with diethyl ether for the purification of N-acylpyrrolidine derivatives of fatty acid methyl esters (FAMEs) by TLC.
- To generate of chiral alcohols and heptanones, via whole cell double oxidation.
- As a solvent in the synthesis of isopropyl acetate, via esterification of acetic acid with isopropyl alcohol catalyzed by lipase immobilized on silica.
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).