Fontos dokumentumok
43884
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde
analytical standard
Szinonimák:
4-tert-Butyl-α-methyl-benzenepropanal, 4-tert-Butyl-α-methyl-hydrocinnamaldehyde, Butylphenyl methylpropional, Lilial
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤0.3% water
törésmutató
n20/D 1.504-1.506
sűrűség
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-11(10-15)9-12-5-7-13(8-6-12)14(2,3)4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDQFDHOLCGWZPU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Human urine samples by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Deodorants and air fresheners by sonication extraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Scented consumer products by GC-MS as well as GC in combination with olfactometry.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?