Fontos dokumentumok
433950
Supelco
Amberlite HPR1200 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 23-27 mesh
Szinonimák:
strong cation exchange resin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.52
Terméknév
AmberLite HPR1200 H, 23-27 mesh particle size
Forma
beads
Minőségi szint
keresztkötés
8 % cross-linked
nedvesség
50-56%
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
sulfonic acid
részecskeméret
23-27 mesh
550-650 μm
kapacitás
1.8 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
cation exchange
Alkalmazás
Dowex 1X4, anion-exchange resin, was used as adsorbent material in characterization of iodinated contrast media using 11B NMR and capillary electrophoresis.
Stongly acidic cation exchange resin designed for demineralization. The monodispersed particles size range provides superior flow and efficiency. This resin meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Egyéb megjegyzések
This resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Isabella Rustighi et al.
Journal of hazardous materials, 205-206, 10-16 (2012-01-17)
Iodinated contrast media (ICM) are persistent and ubiquitous water pollutants. Because of their high water solubility and biochemical stability, their phase-separation and recovery from the aquatic environment is very difficult. Here, borate was chosen as a complexing agent of the