Fontos dokumentumok
428787
Supelco
Amberlite HPR2900 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-35 mesh
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.52
Terméknév
AmberLite HPR2900 H hydrogen form, hydrogen form
leírás
formerly Dowex Marathon MSC H
Minőségi szint
Forma
beads
keresztkötés
>95 % cross-linked
parameter
150 °C max. temp.
nedvesség
50-56%
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
mátrix aktív csoport
sulfonic acid
részecskeméret
24-29 mesh
525-625 μm
működési pH
0-14
kapacitás
1.6 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The Dowex Marathon MSC is a superior resin to the Dowex MSC-1. The Dowex Marathon series provides narrower particle distribution, better efficiency, and improved kinetics when compared to the gaussian Dowex products.
Alkalmazás
Dowex Marathon MSC hydrogen form was used to remove active copper catalysts remaining in redissolved solution.
Strongly acidic cation exchange resin for water demineralization. This resin meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Tulajdonságok és előnyök
Strong cation
Egyéb megjegyzések
This ion-exchange resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be treated to a suitable preliminary elution and wash.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sharon Y Wong et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(3), 480-490 (2009-01-15)
Three combinatorial libraries of polymeric vectors were evaluated to investigate the functional roles of molecular weight (MW), cations, pH-sensitive moieties, and hydrophobic derivitization in polymer-mediated gene delivery. Four cationic and pH-sensitive moieties (imidazole, primary, secondary, and tertiary amino) and three