Merck
W522708
Sigma-Aldrich
Orange terpenes
natural, FG
Szinonimák:
Orange oil terpenes, Orange terpenes
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
oranges
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
sűrűség
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
orange
Elkészítési megjegyzés
Extraction method: steam distillation
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
128.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)