Merck
416339
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride)
average Mw ~216,000, average Mn ~80,000
Szinonimák:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Lineáris képlet:
(C4H2O3 · C3H6O)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~80,000
average Mw ~216,000
szennyeződések
<2% benzene
oldhatóság
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
SMILES string
O1C(=O)C=CC1=O.O(C)C=C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Film former, dispersant, emulsifier, thickener, binder, flocculant and complexing agent.
Tulajdonságok és előnyök
Reacts with alcohols, amines and epoxides to form derivatives or cross-linked polymers. Readily derivatized. Forms iodine complex.
Fizikai forma
Alternating copolymer.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A dentifrice with multiple benefits.
Franklin García-Godoy
American journal of dentistry, 24 Spec No A, 2A-2A (2012-01-06)
Akikazu Sakudo et al.
Neuroscience letters, 494(3), 237-239 (2011-03-17)
Borna disease virus (BDV) is a noncytolytic, neurotrophic virus that infects a range of vertebrates, including all warm-blooded animals and possibly humans. Although BDV infections are thought to cause neurological disorders, evidence of the presence of the virus in tissues
R M Khashaba et al.
International endodontic journal, 44(4), 342-352 (2011-01-29)
To evaluate the histopathologic biocompatibility of two new calcium phosphate-based sealers (CPS-1 & CPS-2) with a commercially available calcium hydroxide-based sealer (Acroseal). Polyethylene tubes were filled with freshly mixed sealers and implanted subcutaneously in the dorsal connective tissue of rats.
Elisa Elizondo et al.
Pharmaceutical research, 28(2), 309-321 (2010-12-03)
To investigate, for the first time, the viability of compressed antisolvent methodologies for the preparation of drug-loaded particles of the biodegradable and bioadhesive polymer poly (methyl vinyl ether-co-maleic anhydride) (PVM/MA), utilizing gentamicin (Gm) as a model drug. Precipitation with a
Lee Goetz et al.
Biomacromolecules, 11(10), 2660-2666 (2010-09-23)
Nanocomposites were developed by cross-linking cellulose nanowhiskers with poly(methyl vinyl ether-co-maleic acid) and polyethylene glycol. Nuclear magnetic resonance (NMR) studies showed cross-linking occurs between the matrix and cellulose nanowhiskers via an esterification reaction. Proton NMR T(2) relaxation experiments provided information