Merck
129712
Sigma-Aldrich
Methyl 3-aminocrotonate
97%
Szinonimák:
Methyl 3-amino-2-butenoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C(NH2)=CHCOOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.13
Beilstein:
956592
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
81-83 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ester
SMILES string
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Általános leírás
Methyl 3-aminocrotonate undergoes waste-free solid-state cascade reaction with crystalline ninhydrin.
Alkalmazás
Methyl 3-aminocrotonate (Methyl 3-amino-2-butenoate) was used to synthesize 4-aryl-1,4-dihydropyridines possessing potential calcium channel blocking activity.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
P Jain et al.
Die Pharmazie, 61(5), 400-405 (2006-05-27)
Synthesis of a new series of 4-aryl-1,4-dihydropyridines possessing potential calcium channel blocking activity along with good vasodilatory profile is reported. The compounds were synthesized using modified Hantzsch condensation of various aldehydes with methyl 3-aminocrotonate in the presence of a catalytic
Gerd Kaupp et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(3), 594-600 (2002-02-22)
Crystalline ninhydrin (1) undergoes waste-free solid-state cascade reactions with dimedone, L-proline, three o-phenylenediamines, o-mercaptoaniline, two ureas, three thioureas, and methyl 3-aminocrotonate. The yields are quantitative and give pure crystalline products without workup just by milling stoichiometric mixtures of the crystalline