Fontos dokumentumok
61074
Propiophenone
analytical standard
Szinonimák:
Ethyl phenyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 50 °C)
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.527
bp
218 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
sűrűség
1.009 g/mL at 20 °C
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)