1.13303
Bactident™ E. coli
suitable for detection
Szinonimák:
Test on E. Coli
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
ready-to-use
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Bactident™
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
bemenet
sample(s) (environmental)
water
alkalmazás(ok)
detection
environmental
food and beverages
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Citrobacter spp.
Escherichia coli
Proteus spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Escherichia coli 194: +
- Escherichia coli ATCC 4351: +
- Proteus hauseri ATCC 13315: -
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
Indole formation
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Escherichia coli 194: +
- Escherichia coli ATCC 4351: +
- Proteus hauseri ATCC 13315: +
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
Jogi információk
Figyelmeztetés
Danger-Danger
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
96.8 °F
Lobbanási pont (C)
36 °C