Merck
39405
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)pyridine
purum, ≥98.0% (NT)
Szinonimák:
N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.17
Beilstein:
110354
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (NT)
form
crystals
pellets
mp
108-110 °C (lit.)
111-114 °C
oldhatóság
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless to almost colorless
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-(Dimethylamino)pyridine is generally employed as a catalyst in the acylation of amines, alcohols, enolates, and phenols. It can also be used in the esterification of carboxylic acids. It is known to exhibit good catalytic activity in non-polar solvents.
Alkalmazás
4-(Dimethylamino)pyridine can be used:
  • As a capping agent in the preparation of water-soluble gold nanoparticles.
  • As an initiator in the polymerization of epoxy monomers.
  • As an auxiliary reagent in the electroless preparation of gold nanotubes applicable in catalysis.
  • As a catalyst in the preparation of γ- and δ-lactones via iodolactonization of γ,δ-unsaturated carboxylic acids.
A highly efficient catalyst for acylation reactions
Egyéb megjegyzések
Hypernucleophilic acylation catalyst. Review
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
255.2 °F
Lobbanási pont (C)
124 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
E.F. Scriben
Chemical Society Reviews, 13, 129-129 (1983)
4-Dimethylamino-pyridine (DMAP)
Grondal C
Synlett, 2003(10), 1568-1569 (2003)
Homopolymerization of epoxy monomers initiated by 4-(dimethylamino) pyridine
Dell'Erba IE and Williams RJ
Polym. Eng. Sci., 46(3), 351-359 (2006)
4-(Dimethylamino) pyridine-catalysed iodolactonisation of γ, δ-unsaturated carboxylic acids
Meng C, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(24), 6766-6772 (2015)
A. Hassner
Tetrahedron, 34, 2069-2069 (1978)