Fontos dokumentumok
10609
9-Anthracenecarbonyl cyanide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.5% (GC)
Szinonimák:
α-Oxo-anthracene-9-acetonitrile, 9-Anthroyl nitrile
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
Forma
solid
mp
142-143 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
fluoreszcencia
λex 361 nm; λem 451 nm (after derivatization with ethanol)
λex 361 nm; λem 460 nm in methanol
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C#N)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H9NO/c17-10-15(18)16-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMKFDGUBVPIERQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)