Merck
83275
Sigma-Aldrich
4-Pyrrolidinopyridine
purum, ≥98.0% (NT)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.20
Beilstein:
472443
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (NT)
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (NT)
Forma
crystals
mp
54-58 °C (lit.)
55-61 °C
oldhatóság
methanol: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
C1CCN(C1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-2-8-11(7-1)9-3-5-10-6-4-9/h3-6H,1-2,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Hypernucleophilic acylation catalyst. Reviews
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A. Hassner
Tetrahedron, 34, 2069-2069 (1978)
Brian L Hodous et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(34), 10006-10007 (2002-08-22)
The first method for the catalytic enantioselective addition of amines (specifically, pyrroles) to ketenes has been developed, and it has been demonstrated that the resulting acylpyrroles can be transformed into a broad spectrum of useful derivatives. On the basis of
E.F. Scriven
Chemical Society Reviews, 12, 129-129 (1983)
Hoefle, G., et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 90, 602-602 (1978)
A method for the synthesis of isomerically pure saturated mixed-chain phosphatidylcholines.
J T Mason et al.
Analytical biochemistry, 113(1), 96-101 (1981-05-01)