Fontos dokumentumok
CRM44893
Supelco
ASTM® D6584 Monoolein solution
certified reference material, 5000 μg/mL in pyridine
Szinonimák:
Monoolein solution
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D6584
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 3 mL
koncentráció
5000 μg/mL in pyridine
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
62.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
17.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)