Fontos dokumentumok
D8894
Dioleoylglycerol
≥99%, mixture of 1,3- and 1,2-isomers, liquid
Szinonimák:
Diolein, Glycerol-1,2- and -1,3-dioleate
Teszt
≥99%
form
liquid
összetétel
mixture of 1,3- and 1,2-isomers
lipidtípus
neutral glycerides
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/2C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b2*19-17-,20-18+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSCSXJUESYNIOA-SGKMRKLKSA-N
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1