Merck
35361
Supelco
Diclofenac-(acetophenyl ring-13C6) sodium salt hemi(nonahydrate)
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
[2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenyl13C6]acetic acid sodium salt hemi(nonahydrate)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C8H10Cl2NNaO2 · 4.5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
405.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Nc2c(Cl)cccc2Cl.[O-]C(=O)C[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]3Nc4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/2C14H11Cl2NO2.2Na.9H2O/c2*15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;;;;;;;;;;;/h2*1-7,17H,8H2,(H,18,19);;;9*1H2/q;;2*+1;;;;;;;;;/p-2/i2*1+1,2+1,4+1,7+1,9+1,12+1;;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRLOWEIBESKIQR-IJYJQIEZSA-L
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Magda Caban et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(30), 3854-3864 (2020-07-24)
The study aimed to show the limitations and advantages of the use of stable isotope labeled internal standards (SILISs) for the quantification of small polar compounds (ibuprofen, diclofenac, metoprolol, bisphenol A, 17β-estradiol) in water samples by GC/MS with selected ion