Merck
34888-M
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
≥99.9%, for HPLC, for UV, suitable for HPLC
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
41.05
Beilstein:
741857
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116004
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitrile, for HPLC, for UV, ≥99.9%
grade
for HPLC, for UV
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
973 °F
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002% free alkali (NH3)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
párolgási maradék
≤0.0005%
áteresztőképesség
195 nm, ≥65%
200 nm, ≥88%
210 nm, ≥93%
235 nm, ≥99%
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetonitrile is a widely used organic solvent in reversed-phase liquid chromatography due to its high miscibility with water, suitable UV absorbance properties, and low viscosity characteristics.
Alkalmazás
Acetonitrile can be used as a component in:
  • Mobile phase mixture for the HPLC analysis, to determine the purity of ester content (%FAME).
  • Mobile phase for the ultra-performance liquid chromatography (UPLC) analysis of perfluoroalkyl carboxylic and sulfonic compounds.
  • Mobile phase for high-performance liquid chromatography (HPLC), enabling the effective separation of TMP (trimethoprim) and SMX (sulfamethoxazole).
  • For sample preparation, including extraction, dilution, and dissolutionof compounds prior to analysis.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kinetic model for sonolytic degradation of non-volatile surfactants: Perfluoroalkyl substances
Shende T, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 51, 359-368 (2019)
A rapid, acetonitrile-free, HPLC method for determination of melamine in infant formula
Venkatasami G, et al.
Analytica Chimica Acta, 665(2), 227-230 (2010)
Effects of the antibiotics trimethoprim (TMP) and sulfamethoxazole (SMX) on granulation, microbiology, and performance of aerobic granular sludge systems
Barros ARM, et al.
Chemosphere, 262, 127840-127840 (2021)