Merck
4.80672
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, LiChrosolv®, contains 0.05% (v/v) trifluoroacetic acid
Szinonimák:
Acetonitrile solution, ACN, ACN + TFA, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
Méret kiválasztása
2.5 L
100 000,00 Ft
100 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
2.5 L
100 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
41.05
Beilstein:
4124158
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-835-2
NACRES:
NA.03
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
81.6 °C/1,013 hPa
gőznyomás:
97 hPa ( 20 °C)
100 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Acetonitrile with 0.05% (v:v) Trifluoroacetic acid, LiChrosolv®
gőznyomás
97 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
leírás
isocratic
termékcsalád
LiChrosolv®
Forma
liquid
koncentráció
0.045-0.055 % (v/v) (trifluoroacetic acid)
technika/technikák
HPLC: suitable
bp
81.6 °C/1,013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 2 °C (Information refers to the main component.)
sűrűség
0.782 g/mL at 25 °C
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Analízis megjegyzés
Assay (trifluoroacetic acid): 0.045 - 0.055 % (v/v)
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Lobbanási pont (C)
2 °C - Information refers to the main ingredient.