Merck
34881-M
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
≥99.8% (GC), suitable for HPLC-GC, HPLC
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
41.05
Beilstein:
741857
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
eCl@ss:
39031501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitrile, suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
grade
HPLC grade
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
973 °F
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
HPLC-GC: suitable
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
áteresztőképesség
200 nm, ≥50%
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥99%
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
general analytical
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Acetonitrile (MeCN) may be used as an extraction solvent during the quantification of pesticide residues in fruits and vegetables.
Egyéb megjegyzések
Important notice
  • The article number 34881-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34881-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of