Merck
34009
Supelco
2-NP-AMOZ-d5
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
5-(Morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H13D5N4O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
339.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(\N=C\c3ccccc3[N+]([O-])=O)C2([2H])[2H]
InChI
1S/C15H18N4O5/c20-15-18(11-13(24-15)10-17-5-7-23-8-6-17)16-9-12-3-1-2-4-14(12)19(21)22/h1-4,9,13H,5-8,10-11H2/b16-9+/i10D2,11D2,13D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCYAMVONOKWOLP-ZHXFMVBBSA-N
Alkalmazás
2-NP-AMOZ-d5 may be used as an internal standard for the determination of 5-(morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzyliden-amino)-2-oxazolidinone (2-NP-AMOZ) in shrimp, poultry meat, fish, honey and milk samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) and liquid chromatography with electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Development and validation of confirmatory method for analysis of nitrofuran metabolites in milk, honey, poultry meat and fish by liquid chromatography-mass spectrometry.
Alkan F, et al.
Macedonian Veterinary Review, 39(1), 15-22 (2016)
Simultaneous determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp with a single extraction and LC-MS/MS analysis.
El-Demerdash A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 595-601 (2015)