Fontos dokumentumok
32982
Ciprofloxacin-d8 hydrochloride hydrate
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-d8-1-yl-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
O.Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2/i3D2,4D2,5D2,6D2;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARPUHYJMCVWYCZ-CORRJWLCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Groundwater samples collected from cemetery areas, urban wastewater samples and dairy products by ultra-high performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Hospital wastewater and chicken feces by LC-MS/MS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?