Merck
32514
Supelco
Sulfamethoxazole-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(5-Methylisoxazol-3-yl)sulfanilamide-13C6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C4H11N3O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
259.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
Cc1cc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLKIGFTWXXRPMT-AHBHZWPESA-N
Általános leírás
Chemical structure: sulfonamide
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hongjing Zhao et al.
The Science of the total environment, 762, 143054-143054 (2020-11-01)
In water environment, the interaction between environmental pollutants is very complex, among which pesticides and antibiotics are dominant. However, most studies only focus on individual toxic effects, rather combined. In this study, the sub-chronic exposure effect of cypermethrin (CMN, 0.65 μg/L)
Hongjing Zhao et al.
Food & function, 11(10), 8547-8559 (2020-10-08)
Antibiotics are used worldwide to treat diseases in humans and other animals; most of them and their secondary metabolites are discharged into the aquatic environment, posing a serious threat to human health. However, the toxicity of antibiotics on aquatic organisms