Merck
614807
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloroisopropyl-d5 alcohol
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
1,3-Dichloro-2-propanol-d5
About This Item
Lineáris képlet:
(ClD2C)2CDOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
bp
174.3 °C (lit.)
mp
-4 °C (lit.)
sűrűség
1.417 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEWLEGDTCGBNGU-UXXIZXEISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)