Fontos dokumentumok
32287-M
Heptane
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99% n-heptane basis (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
433 °F
robbanási határérték
7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
szennyeződések
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.3870-1.3880
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
sűrűség
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
alkalmasság
passes test for reaction against H2SO4
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To compose the water/sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate (AOT)/n-heptane microemulsions, employed for the synthesis of ZnS nanoparticles.
- As a solvent for various solid n-paraffins.
- Sterol quantification method (SQM) for the determination of total intracellular ergosterol in Aspergillus fumigatus extracts.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?