Fontos dokumentumok
48519
4-Chloro-3-methylphenol
analytical standard
Szinonimák:
4-Chloro-m-cresol, PCMC
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 5000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
235 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1cc(O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
244.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
118.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.