Merck
32869
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, for complexometry, ≥99.0% (KT)
Szinonimák:
1,2-Cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, Chel-CD, DCTA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H22N2O8 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
364.35
Beilstein:
3222748
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (KT)
grade
ACS reagent
for complexometry
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (KT)
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
mp
213-216 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Alkalmazás
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate can be used in the preparation of total ionic strength adjustment buffer.
Egyéb megjegyzések
Complexing agent; metal binding properties
Jogi információk
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Amino Acid Complexes of Zirconium in a Carbon Composite for the Efficient Removal of Fluoride Ions from Water
Gonzalez-Aguinaga E, et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 3640-3640 (2022)
R. Pribil
Komplexone in der chemischen Analyse null
Louise Isager Ahl et al.
Plant, cell & environment, 42(8), 2458-2471 (2019-04-14)
Plants have evolved a multitude of adaptations to survive extreme conditions. Succulent plants have the capacity to tolerate periodically dry environments, due to their ability to retain water in a specialized tissue, termed hydrenchyma. Cell wall polysaccharides are important components
Louise I Ahl et al.
Journal of AOAC International, 101(6), 1720-1728 (2018-06-14)
Background: As the popularity of Aloe vera extracts continues to rise, a desire to fully understand the individual polymer components of the leaf mesophyll, their relation to one another, and the effects they have on the human body are increasing.