Fontos dokumentumok
59815
1-(4-Isothiocyanatobenzyl)ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
~90% (HPLC)
Szinonimák:
Isothiocyanatobenzyl-EDTA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~90% (HPLC)
Minőségi szint
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(Cc1ccc(cc1)N=C=S)N(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H21N3O8S/c22-15(23)7-20(8-16(24)25)6-14(21(9-17(26)27)10-18(28)29)5-12-1-3-13(4-2-12)19-11-30/h1-4,14H,5-10H2,(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHMWJVAFPCGUTJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?