Fontos dokumentumok
455067
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Szinonimák:
(2-Oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 3-Hydroxypropene carbonate, 3-Hydroxypropylene carbonate, 4-Methylolethylene carbonate, Glycerin carbonate, Glycerol 1,2-carbonate
About This Item
Javasolt termékek
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
Minőségi szint
bp
137-140 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carbonate
hydroxyl
SMILES string
OCC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O4/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h3,5H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFMGYULNQJPJCY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- 4-[(prop-2-en-1-yloxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one (AGC) via Williamson ether synthesis with 3-bromoprop-1-ene.
- Hyperbranched polyethers via copolymerization with cyclic carbonate containing phthalimide moieties.
- (2-Oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methyl benzeneacetate by reacting with phenylacetyl chloride.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?