Fontos dokumentumok
28614-U
Hamilton® 701N syringe
701N (Slimline), volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel (point style 2)
tűméret
26s ga (bevel tip)
Jellemzők
Microliter
Syringe, Fixed Needle
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 203072
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
10 μL
kompatibilitás
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)