Merck
690570
Sigma-Aldrich
Phenyl-(1-phenylethylidene)amine
≥98.0%
Szinonimák:
N-(α-Methylbenzylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)benzenamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H13N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Forma
powder
mp
39-43 °C
funkcionális csoport
amine
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(=N\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)15-14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3/b15-12-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBXWICRJSHEQJT-QINSGFPZSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)