Fontos dokumentumok
185493
N-Benzylaniline
≥99%
Szinonimák:
N-Phenylbenzylamine
Teszt
≥99%
Forma
solid
bp
306-307 °C (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
sűrűség
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?