Merck
699322
Sigma-Aldrich
N-Trimethylsilylbenzaldimine
95%
Szinonimák:
(Benzylidene)(trimethylsilyl)amine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H15NSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.521
bp
50-60 °C
sűrűség
0.85+/-0.1 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
C[Si](C)(C)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-12(2,3)11-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b11-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATGAAABKKYCMRZ-PKNBQFBNSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
120.0 °F
Lobbanási pont (C)
48.9 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)