Merck
78166
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylbenzylidene)benzylamine
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
N-(4-Biphenylylmethylene)benzylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H17N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.36
Beilstein:
3303002
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
powder
mp
58-62 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
imine
phenyl
SMILES string
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N
Egyéb megjegyzések
Indicator employed for the determination of the concentration of alkyllithium solutions
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
L. Duhamel et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 448, 1-1 (1993)