Merck
713376
Sigma-Aldrich
tert-Butyl (phenylmethylene)carbamate
≥98.0%
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)benzylideneamine, N-Boc-benzaldimine, N-[Phenylmethlene]-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-benzylidenecarbamate, Benzaldehyde N-(tert-butoxycarbonyl)imine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.25
Beilstein:
6324080
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Teszt
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Forma
liquid
funkcionális csoport
amine
imine
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2,3)15-11(14)13-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b13-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFRQMBFCAKTYIV-UKTHLTGXSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)