Merck
259748
Sigma-Aldrich
Hydrazine acetate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NNH2 · CH3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
crystals
mp
100-102 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydrazine
SMILES string
NN.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H4N2/c1-2(3)4;1-2/h1H3,(H,3,4);1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hydrazine acetate is an acetate salt of hydrazine. It is used as a reagent for the cleavage of glycosidic esters and anomeric denitration of carbohydrates. In organic synthesis, it is also used as a building block to prepare various organic derivatives.
Alkalmazás
Hydrazine acetate has been used in preparation of:
  • 2,3,5-tri-O-acetyl-α-L-arabinofuranosyl trichloroacetimidate
  • disaccharide 4-methoxyphenyl glycoside
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T M Slaghek et al.
Carbohydrate research, 255, 61-85 (1994-03-04)
The synthesis is reported of 4-methoxyphenyl O-(beta-D-glucopyranosyluronic acid)-(1-->3)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside (1), 4-methoxyphenyl O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-(1-->4)-O-(beta-D- glucopyranosyluronic acid)-(1-->3)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside (5), and 4-methoxyphenyl O-(beta-D-glucopyranosyluronic acid)-(1-->3)-O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-(1-->4)-O-(b eta-D- glucopyranosyluronic acid)-(1-->3)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside (10), which are structural elements of the extracellular polysaccharide hyaluronic acid. 6-O-Levulinoyl-2,3,4-tri-O-p-toluoyl-alpha-D-glucopyranosyl trichloroacetimidate (3) was condensed with 4-methoxyphenyl 2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside
S Deng et al.
Carbohydrate research, 317(1-4), 53-62 (1999-08-31)
Dioscin, polyphyllin D, and balanitin 7, which belong to a group of structurally similar diosgenyl saponins with promising bioactivities, were synthesized by stepwise glycosylation.