Fontos dokumentumok
D2535
Direct Blue 15
suitable for Histopaque® system, Powder
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Direct Blue 15, suitable for Histopaque® system, suitable for viability studies of collagenase-treated rat liver cells
leírás
suitable for Histopaque® system
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, ~44%
szín
dark blue
oldhatóság
water: 10 mg/mL, clear, blue
alkalmasság
suitable for viability studies of collagenase-treated rat liver cells
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(OC)c4
InChI
1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-25-9-15(3-5-23(25)37-39-31-27(59(49,50)51)11-17-7-19(57(43,44)45)13-21(35)29(17)33(31)41)16-4-6-24(26(10-16)56-2)38-40-32-28(60(52,53)54)12-18-8-20(58(46,47)48)14-22(36)30(18)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLSOUGWNONTDCK-UHFFFAOYSA-J
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)