Merck
579033
Sigma-Aldrich
Disperse Yellow 7 methacrylate
95%
Szinonimák:
[2-methyl-4-[(4-phenyldiazenylphenyl)diazenyl]phenyl] 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5N=NC6H4N=NC6H3(CH3)OCOC(CH3)=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
384.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
132.7-135.8 °C (lit.)
λmax
364 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(cc1C)\N=N\c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C23H20N4O2/c1-16(2)23(28)29-22-14-13-21(15-17(22)3)27-26-20-11-9-19(10-12-20)25-24-18-7-5-4-6-8-18/h4-15H,1H2,2-3H3/b25-24+,27-26+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLSOMFRHHRRNDW-JQRDNDPDSA-N
Általános leírás
NLO material
Alkalmazás
  • Synthesis and Characterization of Functional Thermoresponsive Photoactive Copolymers: This study explores the synthesis of a photoactive copolymer using Disperse Yellow 7 methacrylate, focusing on its thermal and photoluminescence properties. The research aims to enhance the applications of these materials in smart and responsive textiles (K Meenu, DS Bag, 2023).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)