Fontos dokumentumok
74173
Preston Broth Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Prime
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 10272-1:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 1.0 g/L
peptone, 10.0 g/L
peptose*, 10.0 g/L (*equivalent to enzymatic digest of animal tissues)
sodium chloride, 5.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Prime
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Campylobacter spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)