Merck
21743
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Kel-F hub (KF), needle size 22s ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tűméret
22s ga (cone tip, side-port)
Jellemzők
Kel-F hub (KF)
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 90438
tű H
51 mm (2 in.)
kompatibilitás
for use with Hamilton LT and TLL
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)