Fontos dokumentumok
21742-U
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
KEL-F hub, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tűméret
22 ga
Jellemzők
KEL-F hub
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 90422
tű H
51 mm (2 in.)
kompatibilitás
for use with Hamilton LT and TLL
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)