Merck
20756
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Kel-F Hub (KF), needle size 28 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
28 ga
leírás
KEL-F hub
Jellemzők
Kel-F Hub (KF)
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 90128
tű H
51 mm (2 in.)
kompatibilitás
for use with Hamilton LT and TLL
Általános leírás
Hamilton® needles for LT and TLL syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)