Fontos dokumentumok
20703
Hamilton® syringe, luer tip
725LT, volume 250 μL, needle size (not included)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
glass body
tűméret
(not included)
Jellemzők
without needle Luer tip
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80701
tű H
, n/a
térfogat
250 μL
kompatibilitás
for use with Hamilton 725LT (Luer tip)
Általános leírás
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)