Merck
201871
Sigma-Aldrich
Direct yellow 27
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H20N4Na2O9S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
662.62
Colour Index szám:
13950
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
form
powder
Minőségi szint
λmax
393 nm
ε (extinkciós együttható)
53000-57000 at 224-230 nm in water at 0.02 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)C(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)-c3nc4ccc(C)c(c4s3)S([O-])(=O)=O)=C(/C)O
InChI
1S/C25H22N4O9S3.2Na/c1-13-8-10-18-22(23(13)41(35,36)37)39-25(27-18)15-9-11-17(20(12-15)40(32,33)34)28-29-21(14(2)30)24(31)26-16-6-4-5-7-19(16)38-3;;/h4-12,30H,1-3H3,(H,26,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b21-14-,29-28+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHKQQPDOJAIOKS-NOBNIHJLSA-L
Általános leírás
As a direct dye, Direct Yellow 27 is an acid dye with large molecules that will bind to cellulose fibers directly. It is mono azo dye with good light fastness.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)