Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 30%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
λmax
507 nm
ε (extinkciós együttható)
≥15000 at 500-516 nm in water at 0.04 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(cc1)N=Nc2cc3c(O)cc(NC(=O)Nc4ccc5c(O)c(N=Nc6ccccc6)c(cc5c4)S([O-])(=O)=O)cc3cc2S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C35H27N7O10S2.2Na/c1-19(43)36-22-7-9-24(10-8-22)40-42-32-30(54(50,51)52)18-21-16-26(12-14-28(21)34(32)45)38-35(46)37-25-11-13-27-20(15-25)17-29(53(47,48)49)31(33(27)44)41-39-23-5-3-2-4-6-23;;/h2-18,44-45H,1H3,(H,36,43)(H2,37,38,46)(H,47,48,49)(H,50,51,52);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLMHXPDMNXMQBY-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?