Merck
212407
Sigma-Aldrich
Direct Blue 71
Dye content 50 %
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H23N7O13S4 · 4Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1029.87
Colour Index szám:
34140
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 50%
λmax
594 nm
ε (extinkciós együttható)
≥15000 at 283-289 nm in water at 0.01 g/L
≥30000 at 582-588 nm in water at 0.01 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1ccc2c(O)c(N=Nc3ccc(N=Nc4ccc(N=Nc5cc(c6cccc(c6c5)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c7ccccc47)c8ccc(cc38)S([O-])(=O)=O)c(cc2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C40H27N7O13S4.4Na/c41-22-8-10-25-21(16-22)17-38(64(58,59)60)39(40(25)48)47-46-35-15-14-34(28-11-9-24(20-30(28)35)61(49,50)51)45-44-33-13-12-32(26-4-1-2-5-27(26)33)43-42-23-18-31-29(37(19-23)63(55,56)57)6-3-7-36(31)62(52,53)54;;;;/h1-20,48H,41H2,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;/q;4*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTTDXDAWQMDLOF-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Direct blue 71 is an azo dye with three azo bonds. It is useful to stain membrane-immobilized antibodies and proteins for the investigation of antigen-antibody interactions.
Alkalmazás
Direct blue 71 has been used to stain sliced tissue sections mounted on the PVDF for in situ proteome analysis, and to stain the electroblotted membranes and sections of the brain to visualize the structure. Direct blue staining is also suitable for the assessment of protein binding and qualitative validation of protein concentration.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)