Merck
198269
Sigma-Aldrich
Erythrosin B
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥85 %
Szinonimák:
Erythrosin extra bluish, 2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Iodoeosin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H6I4Na2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
879.86
Colour Index szám:
45430
Beilstein:
1443945
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ≥85%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
dark red
pH
6.4 (30.3 °C)
mp
315 °C
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, clear
sűrűség
0.625 — 0.731 g/cm3 at 30.1 °C (86.2 °F)
λmax
525 nm
ε (extinkciós együttható)
≥13000 at 308-312 nm
≥32000 at 259-263 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Erythrosin B has been used as a dye in fluorescence lifetime imaging.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Erythrosin B, also called as eosin B, is a xanthene dye. It belongs to the family of fluorescein dyes. Erythrosin B is an artificial food dye that induces hyperkinesis when swallowed by susceptible children. It plays a major role in inhibiting dopamine uptake and high affinity 3H-ouabain binding and ion transport in synaptosomes from rat caudate nucleus.
Alkalmasság
Counterstain to alum-hematoxylin.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
359.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
182 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Arch. Anat. Physiol., 396-396 (1895)
Phosphorescence depolarization and the measurement of rotational motion of proteins in membranes.
C Moore et al.
FEBS letters, 108(1), 161-166 (1979-12-01)
C. R. Acad. Sci. (D), 179, 367-367 (1924)
P Johnson et al.
The Biochemical journal, 203(1), 313-321 (1982-04-01)
We have previously described a method for measuring the rotational diffusion of membrane proteins by using fluorescent triplet probes [Johnson & Garland (1981) FEBS Lett. 135, 252-256]. We now describe the criteria by which the suitability of such probes may
Erythrosin B is a specific inhibitor of high affinity 3H-ouabain binding and ion transport in rat brain
Silbergeld E K
Neuropharmacology, 20:1, 87-90 (1981)