Fontos dokumentumok
861006
Eosin B
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 90 %
Szinonimák:
4′,5′-Dibromo-2′,7′-dinitrofluorescein disodium salt, Acid Red 91, Eosin Scarlet, Eosin bluish, Saffrosine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, 90%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, clear, red
λmax
395 nm
514 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9.2Na/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYYTYUGGVBYJHE-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Eosin B has been used for the histological analysis of anal sphincter sections obtained from rats.
- It has been used along with Mayer′s hematoxylin for the staining of triangularis sterni muscle sections.
- It has been used along with hematoxylin for the staining of different tissue sections obtained from mouse.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?