Fontos dokumentumok
87613
Erythrosin B
analytical standard
Szinonimák:
Erythrosin extra bluish, 2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Iodoeosin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
359.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
182 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)