Fontos dokumentumok
52245
Carmoisine
analytical standard
Szinonimák:
Chromotrope FB, Azorubine, Food red 3, Acid Red 14, Disodium 4-hydroxy-3-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonate, Mordant Blue 79
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(c4ccccc34)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-20-15-8-4-3-7-14(15)19(31(27,28)29)11-17(20)22-21-16-9-10-18(30(24,25)26)13-6-2-1-5-12(13)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSVBPNGJESBVRM-ZPZFBZIMSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Food samples using spectrophotometric analysis technique.
- Sweets and beverages using differential pulse polarography.
- Synthetic mixtures and beverages using high performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD).
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>437.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 225 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?