17975
Ninhydrin reagent according to Stahl
for TLC derivatization
About This Item
Javasolt termékek
grade
for TLC derivatization
Minőségi szint
Forma
liquid
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
1-butanol
acetic acid
sűrűség
0.823 g/mL at 20 °C
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)